Learn More
3-Fluoro-4-méthoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
3-Le fluoro-4-méthoxybenzylamine est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les acides et le dioxyde de carbone.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine |
| Indice de réfraction | 1.528 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2735 |
| Sensibilité | Air sensitive; May form a precipitate |
| Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
| Poids de la formule | 155.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.