Learn More
3-Fluoro-4-méthoxybenzylamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11312469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312469 10 g 10g
11302469 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11312469 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26607.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 123652-95-9 | Molecular Formula: C8H10FNO | Molecular Weight: 155.172 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
3-Le fluoro-4-méthoxybenzylamine est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les acides et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123652-95-9
Formule moléculaire C8H10FNO
Poids moléculaire (g/mol) 155.172
Numéro MDL MFCD04116360
Clé InChI AZHAJNNLBSKSOB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, 3-fluoro-4-methoxybenzylamine, 2-fluoro-4-aminomethyl anisole, 3-fluoro-4-methoxybenzyl amine, 1-3-fluoro-4-methoxyphenyl methanamine, acmc-20an3s, 3-fluoro-4-methoxybenzenemethaneamine, 3-fluoro-4-methoxyphenyl methylamine, benzenemethanamine,3-fluoro-4-methoxy
CID PubChem 14392588
Nom IUPAC (3-fluoro-4-méthoxyphényl)méthanamine
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CN)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-methoxybenzylamine
Indice de réfraction 1.528
Quantité 10 g
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 155.17
Pourcentage de pureté 97%