Learn More
Acide 3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoïque, 97+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11490488
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11490488 5 g
11480488 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11490488 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24625.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 115754-21-7
Formule moléculaire C8H4F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 208.112
Numéro MDL MFCD00236279
Clé InChI HRIHSNPFVGMAKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha,3-tetrafluoro-p-toluic acid, pubchem4970, acmc-1c70e, ksc179k4t, 3-fluoro-4 trifluoromethyl benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl-benzoic acid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoicacid, 3-fluoro-4-trifluoromethyl benzoic aicd
CID PubChem 688293
Nom IUPAC Acide 3-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)F)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 173°C to 176°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 208.11
Pourcentage de pureté ≥97%