Learn More
Acide 3-Fluoro-5-méthylphénylacétique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11451280
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11451280 1 g 1g
15423457 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11451280 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26363.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 518070-22-9
Formule moléculaire C9H9FO2
Poids moléculaire (g/mol) 168.167
Numéro MDL MFCD03094318
Clé InChI GDUUQFGFHKTVEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-methylphenylacetic acid, 2-3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid, 3-fluoro-5-methylphenyl acetic acid
CID PubChem 2778454
Nom IUPAC Acide 2-(3-fluoro-5-méthylphényl)acétique
SMILES CC1=CC(=CC(=C1)F)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-methylphenylacetic acid
Point de fusion 71°C to 75°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.17
Pourcentage de pureté 97%