Learn More
3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine, 97 %
Code produit 15497147
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497147 250 mg 250mg
15487147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497147 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34213.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1240257-73-1
Formule moléculaire C7H7F6NS
Poids moléculaire (g/mol) 251.19
Numéro MDL MFCD16652463
Clé InChI FKGCFDAJSOIINF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-pentafluorosulfur benzylamine, 1-3-fluoro-5-pentafluoro-??-sulfanyl phenyl methanamine, 3-fluoro-5-pentafluorothio benzylamine
CID PubChem 66523547
Nom IUPAC [3-fluoro-5-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)phényl]méthanamine
SMILES NCC1=CC(F)=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(pentafluorothio)benzylamine
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2735
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 251.19
Pourcentage de pureté 97%