Learn More
3-Fluoro-5-(trifluorométhoxy)alcool benzylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15497297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497297 1 g 1g
15428905 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34364.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86256-47-5
Formule moléculaire C8H6F4O2
Poids moléculaire (g/mol) 210.128
Numéro MDL MFCD18783225
Clé InChI WJTUZFGGSZDUKV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 3-fluoro-5-trifluoromethoxy phenyl methanol
CID PubChem 15582619
Nom IUPAC [3-fluoro-5-(trifluorométhoxy)phényl]méthanol
SMILES C1=C(C=C(C=C1OC(F)(F)F)F)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Quantité 1 g
Poids de la formule 210.13
Pourcentage de pureté 97%