Learn More
3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde, 97 %
Code produit 11484297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484297 5 g -
11474297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11484297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20385.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 188815-30-7
Formule moléculaire C8H4F4O
Poids moléculaire (g/mol) 192.113
Numéro MDL MFCD00061312
Clé InChI UZZYXZWSOWQPIS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluoro-5-trifluoromethyl benzaldehyde, 3-fluoro-5-formylbenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha,5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, benzaldehyde, 3-fluoro-5-trifluoromethyl, pubchem4239, acmc-1bzt1, 5-tetrafluoro-m-tolualdehyde, 3-fluoro-5-trifluromethylbenzaldehyde
CID PubChem 605686
Nom IUPAC 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzaldéhyde
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)F)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Densité 1.376
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Indice de réfraction 1.449
Quantité 5 g
Beilstein 9121754
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 192.11
Pourcentage de pureté 97%