Learn More
3'-Fluoroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10646242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646242 5 g Flacon en verre 5g
10636242 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10646242 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 204440050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 455-36-7
Formule moléculaire C8H7FO
Poids moléculaire (g/mol) 138.14
Numéro MDL MFCD00000338
Clé InChI HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3'-fluoroacetophenone, 1-3-fluorophenyl ethanone, 3-fluoroacetophenone, m-fluoroacetophenone, ethanone, 1-3-fluorophenyl, 1-3-fluorophenyl ethan-1-one, acetophenone, 3'-fluoro, 3'-fluoro-acetophenone, 1-acetyl-3-fluorobenzene
CID PubChem 9967
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3′-Fluoroacetophenone
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 81.0°C (9.0 mmHg)
Point d’éclair 80°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire FC6H4COCH3
Indice de réfraction 1.5080 to 1.5100
Quantité 5 g
Beilstein 07, III, 961
Nom IUPAC 1-(3-fluorophenyl)ethan-1-one
Poids de la formule 138.14
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquid