Learn More
Chlorure de 3-fluorobenzène-1-sulfonyle, 97 %, Maybridge
Code produit 10738645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10738645 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10738645 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00519DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 701-27-9
Formule moléculaire C6H4ClFO2S
Poids moléculaire (g/mol) 194.60
Numéro MDL MFCD00042286
Clé InChI OKYSUJVCDXZGKE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, m-fluorobenzenesulfonyl chloride, 3-fluorobenzenesulfonylchloride, 3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, 3-fluorophenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-fluoro, pubchem5156, acmc-209od0, 3-fluorobenzensulfonylchloride
CID PubChem 2734258
Nom IUPAC 3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES FC1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Fluorobenzene-1-sulfonyl chloride
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire FC6H4SO2Cl
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.61
Pourcentage de pureté 97%