Learn More
3-iodothiophène, 96 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific™
Code produit 11338526
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11338526 5 g 5g
11328526 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11338526 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17581.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-61-0
Formule moléculaire C4H3IS
Poids moléculaire (g/mol) 210.03
Numéro MDL MFCD00037901
Clé InChI WGKRMQIQXMJVFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme thiophene, 3-iodo, 3-iodothiophene, stab. with copper, 3-lodothiophene, 3-iodo-thiophene, 3-iodanylthiophene, 3-thienyl iodide, thien-3-yl iodide, pubchem16213, acmc-2098dn
CID PubChem 66332
Nom IUPAC 3-iodothiophene
SMILES IC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Iodothiophene
Note relative au nom stabilized with copper
Densité 2.06
Point d’ébullition 77°C (11 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Indice de réfraction 1.656
Quantité 5 g
Beilstein 105451
Sensibilité Light sensitive
Poids de la formule 210.04
Pourcentage de pureté 96%