Learn More
3-Méthoxy-5-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15405617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15405617 250 mg 250mg
15495607 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15405617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32848.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 349-56-4
Formule moléculaire C8H7F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.137
Numéro MDL MFCD09025418
Clé InChI DFOFNISQFZKBEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methoxy-5-trifluoromethyl-phenol, 3-methoxy-5-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-trifluoromethyl anisole, 5-methoxy-3-trifluoromethyl phenol, 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride, 3-methoxy-5-hydroxybenzotrifluoride, 3-hydroxy-5-methoxy-1-trifluoromethylbenzene
CID PubChem 22571708
Nom IUPAC 3-méthoxy-5-(trifluorométhyl)phénol
SMILES COC1=CC(=CC(=C1)O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 74°C to 76°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.14
Pourcentage de pureté 97%