missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%, Acros Organics

Marque:  Acros Organics 450480010

Informations supplémentaires : CAS : 186550-26-5 Poids : 0.01000kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III


Quantité. 1g

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15269656

  • 91.60€ / 1g


Date dexpédition estimée
du fournisseur 12-02-2020
Ajouter au panier

Spécification

Identifiants chimiques

186550-26-5
282.75
3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
4-(3 -méthoxyphényl)chlorure de benzènesulfonyle
C13H11ClO3S
DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
10826798
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl

Spécification

3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
81°C to 83°C
186550-26-5
C13H11ClO3S
DVQBUJTYQXKLKZ-UHFFFAOYSA-N
4-(3 -méthoxyphényl)chlorure de benzènesulfonyle
10826798
95%
Bouteille en verre
1g
94% min. (HPLC)
3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3'-methoxy, 4-3-methoxyphenyl benzenesulfonyl chloride, 3'-methoxy-biphenyl-4-sulfonylchloride, 3/'-methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
282.75
282.75
Vidéos
Safety and Handling

Safety and Handling

Identifiant produit
  • 3'-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%

Mention d'avertissement
  • Dangers

Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B

Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.

Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.

Documents