Learn More
3-Methoxypropionic acid, 97+%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 453320100
Informations supplémentaires : CAS : 2544-06-1 Poids : 0.01100kg
Quantité. 10mL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284288
  • 107.60€ / 10mL
Date dexpédition estimée
du fournisseur 06-08-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
2544-06-1
104.11
3-methoxypropionic acid, propanoic acid, 3-methoxy, propanoic acid, methoxy, m-peg1-acid, propanoic acid,methoxy, acmc-1aiwk, 3-methoxy-propionic acid, #, propanoic acid,3-methoxy, .beta.-methoxypropionic acid
3-methoxypropanoic acid
C4H8O3
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
134442
COCCC(=O)O
Spécification
3-Methoxypropionic acid
113°C
1.108
10mL
C4H8O3
YSIKHBWUBSFBRZ-UHFFFAOYSA-N
3-methoxypropanoic acid
134442
≥97%
1.1080g/mL
Authentic
116.0°C (9.0 mmHg)
2544-06-1
3-methoxypropionic acid, propanoic acid, 3-methoxy, propanoic acid, methoxy, m-peg1-acid, propanoic acid,methoxy, acmc-1aiwk, 3-methoxy-propionic acid, #, propanoic acid,3-methoxy, .beta.-methoxypropionic acid
COCCC(=O)O
104.11
104.11
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 3-Methoxypropionic acid, 98%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents