Learn More
Chlorhydrate d'hydrazone de 3-méthyl-2-benzothiazolinone, TRC
Code produit 30405606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30405606 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30405606 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCH9538901G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyl-2-benzothiazolinone Hydrazone Hydrochloride
CAS 4338-98-1
Formule moléculaire C8 H9 N3 S . Cl H
Quantité 1 g
Synonyme 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, hydrochloride (1:1), 2(3H)-Benzothiazolone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (9CI), 2-Benzothiazolinone, 3-methyl-, hydrazone, monohydrochloride (8CI), 2-Hydrazinylidene-3-methyl-2,3-dihydro-1,3-benzothi
Formule InChI InChI=1S/C8H9N3S.ClH/c1-11-6-4-2-3-5-7(6)12-8(11)10-9;/h2-5H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1C(=NN)Sc2ccccc12
Nom IUPAC (3-méthyl-1,3-benzothiazol-2-ylidène)hydrazine;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 215.703
Poids de la formule 215.028