Learn More
3-Methyl-3-methoxybutanol, 99%, ACROS Organics™
Marque: Acros Organics 259750010
Informations supplémentaires : CAS : 56539-66-3 Poids : 0.97600kg
Quantité. | 1L |
---|---|
Emballage | Glass bottle |
Identifiants chimiques
56539-66-3 | |
118.176 | |
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N | |
62118 | |
CC(C)(CCO)OC |
C6H14O2 | |
MFCD00044771 | |
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389 | |
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol |
Spécification
3-Methyl-3-methoxybutanol | |
71°C | |
Glass bottle | |
0.926 | |
Colorless | |
1L | |
56539-66-3 | |
100.0 | |
C6H14O2 | |
MFCD00044771 | |
MFKRHJVUCZRDTF-UHFFFAOYSA-N | |
3-methoxy-3-methylbutan-1-ol | |
62118 | |
Liquid |
0.9260g/mL | |
Authentic | |
1.4260 to 1.4280 | |
174.0°C | |
-50.0°C | |
99% | |
98.5 | |
99% | |
(CH3)2C(OCH3)CH2CH2OH | |
3-methoxy-3-methyl-1-butanol, 3-methyl-3-methoxybutanol, 3-methoxy-3-methylbutanol, 1-butanol, 3-methoxy-3-methyl, methoxymethylbutanol, 3-methoxy-3-methyl-butan-1-ol, acmc-1bbqk, dsstox_cid_24389, dsstox_rid_80190, dsstox_gsid_44389 | |
CC(C)(CCO)OC | |
118.176 | |
118.17 | |
99% |
Safety and Handling
- 3-Methyl-3-methoxybutanol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.