Learn More
Alfa Aesar™ Acide3-méthyladipique, 99 %
Code produit 11439337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11439337 100 g -
11429337 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11439337 Fournisseur Alfa Aesar™ Code fournisseur B21387.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3058-01-3
Numéro MDL MFCD00002804
ChEBI CHEBI:68503
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methyladipic acid
Point de fusion 97°C to 102°C
Point d’ébullition 229°C to 231°C (30 mmHg)
Formule moléculaire C7H12O4
Quantité 100 g
Synonyme 3-methyladipic acid, hexanedioic acid, 3-methyl, +-3-methyladipic acid, beta-methyl-adipic acid, 3-methyl-hexanedioic acid, 3-methyl adipic acid, 3-methyl-adipic acid, acmc-20ah5v, acmc-1cr8a, hexanedioic acid,3-methyl
Clé InChI SYEOWUNSTUDKGM-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(CCC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC 3acide-méthylhexanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 160.17
CID PubChem 12292
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 99%