Learn More
3-Methylbenzo[f]quinoline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11481407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11481407 5 g 5g
11491407 25 g 25g
11401417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11481407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24920.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
La 3-méthylbenzo[f]quinoléine est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-06-3
Formule moléculaire C14H11N
Poids moléculaire (g/mol) 193.249
Numéro MDL MFCD00046906
Clé InChI SUHRSZJZYUCLOD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylbenzo f quinoline, benzo f quinoline, 3-methyl, beta-naphthoquinaldine, .beta.-naphthoquinaldine, unii-j67ocr12xn, j67ocr12xn
CID PubChem 6797
Nom IUPAC 3-méthylbenzo[f]quinoline
SMILES CC1=NC2=C(C=C1)C3=CC=CC=C3C=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Methylbenzo[f]quinoline
Point de fusion 73°C to 78°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 193.25
Pourcentage de pureté 97%