Learn More
Acide 3‘ -méthylbiphényl-3-carboxylique, 97 %
Code produit 15475508
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15475508 5 g 5g
15465508 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15475508 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59257.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Il sert d’intermédiaire pour les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 158619-46-6
Formule moléculaire C14H11O2
Poids moléculaire (g/mol) 211.24
Numéro MDL MFCD00558892
Clé InChI BJVLFJADOVATRU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3'-methylbiphenyl-3-carboxylic acid, 3-3-methylphenyl benzoic acid, 3'-methyl 1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-1,1'-biphenyl-3-carboxylic acid, 3'-methyl-biphenyl-3-carboxylic acid, acmc-1ccsu, 3-m-tolyl benzoic acid, amtda074, cambridge id 5211690, 3-3-carboxyphenyl toluene
CID PubChem 747832
Nom IUPAC Acide 3-(3-méthylphényl)benzoïque
SMILES CC1=CC=CC(=C1)C1=CC=CC(=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3'-Methylbiphenyl-3-carboxylic acid
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 97%