Learn More
Acide 3-(méthylsulfonyl)benzoïque, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11499340
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499340 1 g 1g
11409350 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11499340 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50231.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5345-27-7
Formule moléculaire C8H8O4S
Poids moléculaire (g/mol) 200.208
Numéro MDL MFCD00216488
Clé InChI KUTBMATZUQWFSR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methylsulfonyl benzoic acid, 3-methylsulphonyl benzoic acid, 3-methylsulphonylbenzoic acid, 3-methanesulfonylbenzoic acid, 3-methanesulfonyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-methylsulfonyl, 3-mesylbenzoic acid, pubchem10870, acmc-1auq1
CID PubChem 220380
Nom IUPAC Acide3-méthylsulfonylbenzoïque
SMILES CS(=O)(=O)C1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Methylsulfonyl)benzoic acid
Point de fusion 230°C to 238°C
Quantité 1 g
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 200.21
Pourcentage de pureté 98%