Learn More
3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 454250050
Informations supplémentaires : CAS : 148355-75-3 Poids : 0.01000kg
Quantité. 5g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15286048
  • 623.30€ / 5g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 28-10-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
148355-75-3
215.03
3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
[3-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
C7H10BNO4S
XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
2773535
B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
Spécification
5g
Authentic
148355-75-3
3-methylsulfonylamino phenylboronic acid, 3-methylsulfonamido phenylboronic acid, 3-methanesulfonylaminophenylboronic acid, 3-methylsulfonylaminophenylboronic acid, 3-methanesulfonamidophenyl boronic acid, 3-methanesulfonamido phenyl boronic acid, 3-methanesulfonamidophenylboronic acid, 3-methylsulphonylamino benzeneboronic acid, n-3-methanesulfonamidephenylboronic acid, 3-methylsulfonylamino benzeneboronic acid
B(C1=CC(=CC=C1)NS(=O)(=O)C)(O)O
215.03
215.04
3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid
255.0°C to 258.0°C
C7H10BNO4S
XUIQQIRLFMCWLN-UHFFFAOYSA-N
[3-(methanesulfonamido)phenyl]boronic acid
2773535
≥94.0% (HPLC)
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 3-N-(Methanesulfonamido)phenylboronic acid, 95%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents