Learn More
3-Nitro-1H-pyrazole, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 451680050
Informations supplémentaires : CAS : 26621-44-3 Poids : 0.00500kg
Quantité. 5g
Emballage Glass bottle
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284884
  • 220.00€ / 5g
En stock 5
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
26621-44-3
113.08
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
5-nitro-1H-pyrazole
C3H3N3O2
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
123419
C1=C(NN=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
5g
Glass bottle
26621-44-3
C3H3N3O2
MZRUFMBFIKGOAL-UHFFFAOYSA-N
5-nitro-1H-pyrazole
123419
97%
3-Nitro-1H-pyrazole
173.0°C to 175.0°C
97%
3-nitro-1h-pyrazole, 3-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 3-nitro, 3-nitro-2h-pyrazole, nitropyrazole, pyrazole, 3-nitro, 5-nitro-1h-pyrazol, djw 94, djw-94, 5-nitropyrazole
C1=C(NN=C1)[N+](=O)[O-]
113.08
113.08
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 5-Nitro-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Documents