Learn More
Ester méthylique de l'acide 3-nitrosalicylique, TRC
Code produit 30483820
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483820 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30483820 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5209051G
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester
CAS 22621-41-6
Formule moléculaire C8H7NO5
Quantité 1 g
Synonyme 2-(Methoxycarbonyl)-6-nitrophenol, 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic Acid Methyl Ester, 3-Nitrosalicylic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxy-3-nitrobenzoate, Methyl 3-Nitrosalicylate
Formule InChI InChI=1S/C8H7NO5/c1-14-8(11)5-3-2-4-6(7(5)10)9(12)13/h2-4,10H,1H3
SMILES COC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-nitrobenzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 197.14
Poids de la formule 197.0324