Learn More
Acide 3-nitrosalicilique, TRC
Code produit 30011684
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
5 g
Conditionnement:
100mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30011684 5 g 5g
30006491 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30011684 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5209005G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 85-38-1
Formule moléculaire C7 H5 N O5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Synonyme Salicylic acid, 3-nitro- (7CI,8CI), 2-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid, 3-Nitrosalicylic acid, NSC 182
Nom IUPAC 2-hydroxy-3-acide nitrobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cccc(c1O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Nitrosalicylic Acid
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO5/c9-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)
Poids de la formule 183.0168
Pourcentage de pureté >95%