Learn More
Ester pinacolique d’acide 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronique, Thermo Scientific™
Code produit 15497106
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497106 1 g 1g
15407116 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15497106 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62168.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 943994-02-3
Formule moléculaire C14H18BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 275.111
Numéro MDL MFCD12755796
Clé InChI ZXOSNHPLTJAXSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 3-oxo-2h,4h-benzo b 1,4 oxazine-6-boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h, 6-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 3-oxo-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 oxazin-6-yl boronic acid pinacol ester, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-1,4-benzoxazin-3-ol, 6-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4h-1,4-benzoxazin-3-one
CID PubChem 46856474
Nom IUPAC 6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4H-1,4-benzoxazin-3-one
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)OCC(=O)N3
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-boronic acid pinacol ester
Quantité 1 g
Poids de la formule 275.11
Forme physique Solide