Learn More
Bromure de benzyle 3-(pentafluorothio), 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15466387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15466387 5 g 5g
15456387 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Product Code. 15466387 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H33560.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1056893-24-3
Formule moléculaire C7H6BrF5S
Poids moléculaire (g/mol) 297.081
Numéro MDL MFCD16652411
Clé InChI VBTCKIUDJZCRJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pentafluorosulfur benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-??-sulfanyl benzene, 3-pentafluorothio benzyl bromide, 3-bromomethyl phenylpentafluorosulfur vi, 1-bromomethyl-3-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl benzene
CID PubChem 59393443
Nom IUPAC [3-(bromométhyl)phényl]-pentafluoro-$l^{6}-sulfane
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(F)(F)(F)(F)F)CBr
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 297.08
Pourcentage de pureté 97%