Learn More
3-Phénoxybenzaldéhyde, TRC
Code produit 30010842
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
2.5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010842 50 mg 50mg
30005060 2.5 g 2.50g
30007012 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30010842 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP29780050MG
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39515-51-0
Formule moléculaire C13 H10 O2
Poids moléculaire (g/mol) 198.22
Synonyme Benzaldehyde, 3-phenoxy-, 3-Phenoxybenzaldehyde, 5-Phenoxybenzaldehyde, m-(Phenyloxy)benzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde, m-Phenoxybenzaldehyde
Nom IUPAC 3-phénoxybenzaldéhyde
SMILES O=Cc1cccc(Oc2ccccc2)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Phenoxybenzaldehyde
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C13H10O2/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h1-10H
Poids de la formule 198.0681
Pourcentage de pureté >95%