Learn More
3-(pyrid-2-yloxy)benzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10764964
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764964 1 g Flacon en verre ambré 1g
10124014 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10764964 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC50204DA
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 137386-78-8
Formule moléculaire C12H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 199.209
Numéro MDL MFCD03840110
Clé InChI YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
CID PubChem 2735363
Nom IUPAC 3-pyridine-2-yloxybenzaldéhyde
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 199.21
Pourcentage de pureté 97%