Learn More
Chlorhydrate d’acide 3-pyridineacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Pyridineacetic acid hydrochloride |
| Point de fusion | 158°C to 162°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3696630 |
| Merck Index | 14,7971 |
| Poids de la formule | 173.6 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |