Learn More
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Code produit 10592201 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10592201 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10592201 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 182540500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 454-92-2
Formule moléculaire C8H5F3O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.12
Numéro MDL MFCD00002519
Clé InChI FQXQBFUUVCDIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-trifluoromethyl benzoic acid, m-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic acid, 3-carboxybenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoic acid, 3-trifluoromethyl benzoicacid, m-carboxybenzotrifluoride, a,a,a-trifluoro-m-toluic acid
CID PubChem 9963
ChEBI CHEBI:60695
Nom IUPAC Acide3-(trifluorométhyl)benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 104°C to 106°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CF3C6H4CO2H
Quantité 50 g
Beilstein 09, 478
Poids de la formule 190.12
Pourcentage de pureté ≥98.5%
Forme physique Powder