Learn More
Acide 3-(Trifluorométhyl)isoxazole-4-carboxylique, TRC
Code produit 30457229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457229 50 mg -
30455988 100 mg 100mg
30456648 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30457229 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT89731050MG
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076245-98-1
Formule moléculaire C5H2NO3F3
Poids moléculaire (g/mol) 181.07
Nom IUPAC 3-(trifluorométhyl)-1,2-oxazole-4-acide carboxylique
SMILES OC(=O)c1conc1C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(Trifluoromethyl)isoxazole-4-carboxylic Acid
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H2F3NO3/c6-5(7,8)3-2(4(10)11)1-12-9-3/h1H,(H,10,11)
Poids de la formule 180.9987