Learn More
Hydroxyde de (3-trifluorométhyl)phényltriméthylammonium, 5 % p/v dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11349408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11349408 25 mL -
11359408 5 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11349408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043284.AC
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Réactions de transestérification
Transesterification reactions.3-(Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 68254-41-1
Formule moléculaire C10H14F3NO
Poids moléculaire (g/mol) 221.223
Numéro MDL MFCD00059473
Clé InChI BFPOZPZYPNVMHU-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide, m-tfptah, trifluoromethylphenyltrimethylammoniumhydroxide, 3-trifluoromethyl phenyltrimethylammonium hydroxide in methanol, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethyl phenyl azanium hydroxide, m-trifluoromethylphenyl trimethylammonium hydroxide, trimethyl-3-trifluoromethylphenylammonium hydroxide, n,n,n-trimethyl-3-trifluoromethyl anilinium oxidanide, trimethyl-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolylammonium hydroxide
CID PubChem 2760772
Nom IUPAC triméthyl-[3-(trifluorométhyl)phényl]azanium ; hydroxyde
SMILES C[N+](C)(C)C1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F.[OH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3- (Trifluoromethyl)phenyltrimethylammonium hydroxide
Quantité 25 mL
Numéro UN UN2924
Informations sur la solubilité Miscible with water and alcohols.
Poids de la formule 221.22
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v dans le méthanol
Forme physique Liquide