Learn More
4-(1,3-oxazol-5-yl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10702663 250 mg Flacon en verre ambré -
10633783 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10702663 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC14501CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 250161-45-6
Formule moléculaire C10H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 189.17
Numéro MDL MFCD02682033
Clé InChI MCPBXFWYUHYSIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1,3-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-oxazol-5-yl benzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoic acid, benzoic acid, 4-5-oxazolyl, 4-oxazol-5-ylbenzoic acid, 4-5-oxazolyl benzoicacid, 4-oxazol-5-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-5-oxazolyl, 4-l,3-oxazol-5-yl benzoic acid
CID PubChem 2776414
Nom IUPAC Acide 4-(-Oxazol--yl)1,3-oxazol-5-yl) benzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CN=CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1, 3-Oxazol-5-yl)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 189.17
Pourcentage de pureté 97%