Learn More
4-(1-méthyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10245434
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245434 1 g Flacon en verre ambré 1g
10143914 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10245434 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC23816DA
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 915707-41-4
Formule moléculaire C11H9N3
Poids moléculaire (g/mol) 183.214
Numéro MDL MFCD09702350
Clé InChI OGJIPYGVYSEOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzonitrile, 4-1-methylpyrazol-3-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile,4-1-methyl-1h-pyrazol-3-yl
CID PubChem 24229471
Nom IUPAC 4-(1-méthylpyrazol-3-yl)benzonitrile
SMILES CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)benzonitrile
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.21
Pourcentage de pureté 97%