Learn More
4-(2,5-diméthyl-1-pyrrolyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15487678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15487678 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15487678 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61178.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 119516-86-8 | C13H12N2 | 196.253 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 119516-86-8
Formule moléculaire C13H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 196.253
Clé InChI FNDFKQYZEDOHRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethylpyrrol-1-yl benzonitrile, 4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl benzonitrile, 2,5-dimethyl-1-4-cyanophenyl pyrrole, n-4'-cyanophenyl-2,5-dimethylpyrrole, 4-2,5-dimethyl-1-pyrrolyl benzonitrile, benzonitrile,4-2,5-dimethyl-1h-pyrrol-1-yl
CID PubChem 3787857
Nom IUPAC 4-(2,5-diméthylpyrrol-1-yl)benzonitrile
SMILES CC1=CC=C(N1C2=CC=C(C=C2)C#N)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2,5-Dimethyl-1-pyrrolyl)benzonitrile
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 196.25
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide