Learn More
4-(-Bromo--fluorobenzyl)morpholine,2-bromo-4-fluorobenzyl)morpholine, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15448888
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15448888 250 mg 250mg
15428888 1 g 1g
15438888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15448888 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H62359.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1086600-40-9
Formule moléculaire C11H13BrFNO
Poids moléculaire (g/mol) 274.133
Numéro MDL MFCD14647294
Clé InChI JRIHSKPSHQDJMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-bromo-4-fluorobenzyl morpholine, 2-bromo-4-fluoro-1-morpholinomethyl benzene, 4-2-bromo-4-fluorophenyl methyl morpholine, 4-2-bromo-4-fluoro-benzyl-morpholine
CID PubChem 51075174
Nom IUPAC 4-[(2-bromo-4-fluorophényl)méthyl]morpholine
SMILES C1COCCN1CC2=C(C=C(C=C2)F)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Bromo-4-fluorobenzyl)morpholine
Quantité 250 mg
Beilstein 18768963
Poids de la formule 274.13
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide