Learn More
4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11440658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440658 1 g 1g
11450658 5 g 5g
11460658 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11440658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25191.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-83-9
Formule moléculaire C8H8OS
Poids moléculaire (g/mol) 152.21
Numéro MDL MFCD00053051
Clé InChI CIMALVIHZVKKPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-2-thienyl but-3-en-2-one, trans-4-2-thienyl-3-buten-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one, 3e-4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, 4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, e-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one mixt. of cis and trans, 3e-4-2-thienyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-thienyl, 3-buten-2-one,4-2-thienyl-, 3e
CID PubChem 735949
Nom IUPAC 4-(thiophen-2-yl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one
Point de fusion 22°C to 25°C
Point d’ébullition 86°C to 88°C (1 mmHg)
Quantité 1 g
Poids de la formule 152.22
Pourcentage de pureté 97%