Learn More
4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30947712
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947712 500 g
30942106 5 g
30935893 25 g
30941102 10 g
30941566 100 g
30934121 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30947712 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD14170500g
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifica
Nom chimique ou matériau 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS 24388-23-6
Formule moléculaire C12H17BO2
Numéro MDL MFCD00966985
Quantité 500 g
SMILES CC1(C)C(C)(C)OB(C2=CC=CC=C2)O1
Poids moléculaire (g/mol) 204.07
Pourcentage de pureté 95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.