Learn More
4-(4-chlorobenzoyl)pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Il est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Les dérivés de ce composé, 2-amino-3-(4-chlorobenzoyl)-4-[4-(alkyl/aryl)pipérazin-yl]thiophène, sont utilisés comme agents d’amélioration allostérique du récepteur A1-adénosine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(4-Chlorobenzoyl)piperidine |
| Point de fusion | 60°C to 63°C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 158791 |
| Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
| Nom IUPAC | (4-chlorophényl)-pipéridine-4-yl-méthanone |
| Poids de la formule | 223.7 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
| Forme physique | Solide |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.