Learn More
4-(4-Chlorophényl)but-3-én-2-one, TRC
Código de producto. 30364408
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité
30364408 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30364408 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9940051G
 Article restreint
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
missing translation for 'validMainframeMsg'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-(4-Chlorophenyl)but-3-en-2-one
CAS 3160-40-5
Formule moléculaire C10H9OCl
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClO/c1-8(12)2-3-9-4-6-10(11)7-5-9/h2-7H,1H3/b3-2+
SMILES CC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC (E)-4-(4-chlorophényl)but-3-en-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 180.63
Poids de la formule 180.0342
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.