Learn More
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%, Acros Organics
Marque:  Acros Organics 450280010
Informations supplémentaires : CAS : 5731-10-2 Poids : 0.00100kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15284814
  • 83.30€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 30-09-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
5731-10-2
216.21
4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic aci, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
4-(4-fluorophenyl)benzoic acid
C13H9FO2
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
2782689
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
Spécification
1g
Glass Bottle
5731-10-2
C13H9FO2
LXWNTLBMNCXRQN-UHFFFAOYSA-M
4-(4-fluorophenyl)benzoic acid
2782689
97%
4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid
241.0°C to 243.0°C
96% min. (HPLC)
4-4-fluorophenyl benzoic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluorobiphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro-1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4-biphenyl-4'-fluoro-carboxylic acid, 4'-fluoro-biphenyl-4-carboxylic aci, 4-fluoro-biphenyl-4-carboxylic acid, 4'-fluoro 1,1'-biphenyl-4-carboxylic acid, 4fc
C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)F)C(=O)O
216.21
216.21
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 4-(4-Fluorophenyl)benzoic acid, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Documents