Learn More
4-(4-Nitrophenyl)morpholine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11491437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11491437 100 g 100g
11471437 5 g 5g
11481437 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11491437 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24933.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10389-51-2
Formule moléculaire C10H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 208.217
Numéro MDL MFCD00023317
Clé InChI IAJDSUYFELYZCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-nitrophenyl morpholine, morpholine, 4-4-nitrophenyl, p-morpholinonitrobenzene, 4-p-nitrophenyl morpholine, 4-morpholinyl nitrobenzene, 4-morpholinonitrobenzene, n-p-nitrophenyl-morpholine, morpholine, 4-p-nitrophenyl, n-4-nitrophenyl morpholine
CID PubChem 25222
Nom IUPAC 4-(4-nitrophényle)morpholine
SMILES C1COCCN1C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Nitrophenyl)morpholine
Point de fusion 148°C to 152°C
Quantité 100 g
Poids de la formule 208.22
Pourcentage de pureté 98%