Learn More
Acide 4,4’-oxybis(1,4-phénylène)diboronique, 97 %
Code produit 15469917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15469917 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15469917 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53158.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-Oxybis(1,4-phenylene)diboronic acid
CAS 19014-29-0
Point de fusion >300°C
Formule moléculaire C12H12B2O5
Numéro MDL MFCD00433207
Quantité 250 mg
Synonyme oxybis 4,1-phenylene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-benzene diboronic acid, 4,4'-oxybis 1,4-phenylene diboronic acid, 4-4-boronophenoxy phenyl boronic acid, 4-4-dihydroxyboranyl phenoxy phenylboronic acid, oxybis 4,1-phenylene bisboronic acid, oxydi 4,1-phenylene diboronic acid
Clé InChI DFPCWEXYGPRULG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC2=CC=C(C=C2)B(O)O)C=C1
Nom IUPAC {4-[4-(dihydroxyboranyl)phenoxy]phenyl}boronic acid
Poids moléculaire (g/mol) 257.84
CID PubChem 2832120
Poids de la formule 257.84
Pourcentage de pureté 97%