Learn More
4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol), 98%, BLD Pharm™
Code produit 30947694
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30947694 100 mg
30944283 25 g
30941873 500 g
30932771 1 g
30935238 100 g
30937974 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30947694 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD149092100mg
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,4'-(Propane-2,2-diylbis(sulfanediyl))bis(2,6-di-tert-butylphenol)
CAS 23288-49-5
Formule moléculaire C31H48O2S2
Numéro MDL MFCD00079281
Quantité 100 mg
SMILES CC(SC1=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C1)(SC2=CC(C(C)(C)C)=C(O)C(C(C)(C)C)=C2)C
Poids moléculaire (g/mol) 516.84
Pourcentage de pureté 98%