Learn More
4-[4-(Trifluorométhoxy)phénoxy]pipéridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11424810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424810 1 g 1g
11414810 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11424810 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50812.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287952-67-4
Formule moléculaire C12H14F3NO2
Poids moléculaire (g/mol) 261.24
Numéro MDL MFCD06656166
Clé InChI RPQOTFPZKNHYFB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-4-trifluoromethoxy phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxyphenoxy piperidine, piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy-piperidine, acmc-1cpm9, 4-4-trifluoromethoxy-phenoxy piperidine, 4-4-trifluoromethoxy phenoxy-piperidine
CID PubChem 16115439
Nom IUPAC 4-[4-(trifluorométhoxy)phénoxy]pipéridine
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(OC2CCNCC2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[4-(Trifluoromethoxy)phenoxy]piperidine
Point de fusion 71°C to 73°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.25
Pourcentage de pureté 97%