Learn More
4,5-dichloro-2-méthylimidazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499117 1 g 1g
11409127 5 g 5g
11419127 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11499117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20667.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 15965-33-0 | C4H4Cl2N2 | 150.99 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15965-33-0
Formule moléculaire C4H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 150.99
Numéro MDL MFCD00051639
Clé InChI ZWRYWVBALYOSPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,5-dichloro-2-methylimidazole, 1h-imidazole,2-methyl,4,5-dichloro, acmc-1bt3e, 4.5-dichloro-2-methylimidazole, 1h-imidazole,4,5-dichloro-2-methyl, #
CID PubChem 312390
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2-methyl-1H-imidazole
SMILES CC1=NC(Cl)=C(Cl)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dichloro-2-methylimidazole
Point de fusion ∼248°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 606442
Poids de la formule 151
Pourcentage de pureté 97%