Learn More
Acide 4,5-dihydroxynaphtalène-2,7-sel disulfonique disodique dihydraté, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398037 5 g 5g
11308047 25 g 25g
11388037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11398037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022414.06
 Article restreint
In Stock
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 5808-22-0 | C10H6O8S2 | 318.27 g/mol
4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, is used to improve the visualization of trichothecenes on developed TLC plates. It serves as an intermediate in the production of dyes, pigments, chelating reagents, sulfonic and sulfinic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5808-22-0
Formule moléculaire C10H10Na2O10S2
Poids moléculaire (g/mol) 400.28
Numéro MDL MFCD00150612
Clé InChI QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme chromotropic acid sodium salt, 4,5-dihydroxy-2,7-naphthalenedisulfonate, di sodium; 4,5-dihydroxy-7-sulfo-naphthalene-2-sulfonic acid, 4,5-dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate, acs 5g
CID PubChem 124202444
Nom IUPAC Acide 4,5-dihydroxynaphthalène-2,7-disulfonique ; Sodium ; Dihydraté
SMILES O.O.OC1=CC(=CC2=CC(=CC(O)=C12)S(=O)(=O)O[Na])S(=O)(=O)O[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt dihydrate
Point de fusion >300°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 3647189
Merck Index 14,2241
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 400.29 (364.26 Anhydrous)
Qualité ACS
Forme physique Poudre