Learn More
4,6-Dichloro-2-(méthylthio)pyrimidine, TRC
Code produit 30375695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30375695 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30375695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43558050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
CAS 6299-25-8
Formule moléculaire C5 H4 Cl2 N2 S
Quantité 50 g
Synonyme 2-Methylthio-4,6-dichloropyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dichloro-2-(methylsulfanyl)pyrimidine, NSC 44560
Formule InChI InChI=1S/C5H4Cl2N2S/c1-10-5-8-3(6)2-4(7)9-5/h2H,1H3
SMILES CSc1nc(Cl)cc(Cl)n1
Nom IUPAC 4,6-dichloro-2-méthylsulfanylpyrimidine
Poids moléculaire (g/mol) 195.07
Poids de la formule 193.9472