Learn More
4,6-dihydroxy-2-mercaptopyrimidine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420573 500 g 500g
11400573 25 g 25g
11410573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11420573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12681.36
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 504-17-6 | C4H4N2O2S | 144.15 g/mol
4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine is used as a reagent in assaying malondialdehyde (theTBARS assay of lipid peroxidation). It is used to detect lipid oxidation, quantitating sialic acids and lipopolysaccharides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 504-17-6
Formule moléculaire C4H4N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 144.15
Numéro MDL MFCD00006674
Clé InChI RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-thiobarbituric acid, thiobarbituric acid, bathyran, austranal, 4,6-dihydroxy-2-thiopyrimidine, 2-thioxodihydropyrimidine-4,6 1h,5h-dione, 2-thio-4,6-dioxypyrimidine, usaf ek-660, 4,6 1h,5h-pyrimidinedione, dihydro-2-thioxo, 2-mercaptobarbituric acid
CID PubChem 2723628
ChEBI CHEBI:33202
Nom IUPAC 2-sulfanyllidène-1,3-diazinane-4,6-dione
SMILES O=C1CC(=O)NC(=S)N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
Point de fusion >300°C
pH 1.8
Quantité 500 g
Beilstein 120663
Poids de la formule 144.15
Pourcentage de pureté 98%