Learn More
4-Allyloxybenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
4-Allyloxybenzaldehyde is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 4-allyloxybenzaldéhyde est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Utiliser dans une pièce suffisamment aérée. Stocker sous atmosphère inerte. Protéger de l’humidité et de la chaleur.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4-Allyloxybenzaldehyde |
| Densité | 1.058 |
| Point d’ébullition | 150°C to 152°C (18 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.5695 |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2206924 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | Immiscible in water. |
| Poids de la formule | 162.19 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.