Learn More
4-allyloxybenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794174 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10794174 25 g Flacon en verre -
10714004 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10794174 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391810250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 40663-68-1 | C10H10O2 | 162.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40663-68-1
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.19
Numéro MDL MFCD00014133
Clé InChI TYNJQOJWNMZQFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-allyloxybenzaldehyde, 4-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxy benzaldehyde, p-allyloxybenzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-propenyloxy, 4-prop-2-en-1-yloxy benzaldehyde, 4-prop-2-enyloxybenzaldehyde, 4-allyloxybenzaldehyd, acmc-20ampt
CID PubChem 95942
Nom IUPAC 4-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
SMILES C=CCOC1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Allyloxybenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Point d’ébullition 150°C to 152°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2CHCH2OC6H4CHO
Indice de réfraction 1.5660 to 1.568
Quantité 25 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide visqueux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Allyloxybenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.